Learn More
Benzo[b]furan-3-ylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10650895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10650895 250 mg -
10422643 1 g 1 Gramm
10366284 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10650895 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 64175-51-5
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
InChI-Schlüssel QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
PubChem CID 2762940
IUPAC-Name 2-(1-Benzofuran-3-yl)Ethansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-3-ylacetic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%