Learn More
Benzo[b]furan-7-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10670466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10670466 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10200265 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10670466 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC78203DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1191030-88-2
Summenformel C8H5ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 216.635
InChI-Schlüssel MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
PubChem CID 49762852
IUPAC-Name 1-Benzofuran-7-sulfonylchlorid
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 216.64
Reinheit (%) 97%