Learn More
Benzo[b]furan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022442
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11432258 10 g 10 Gramm
11442258 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11432258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15225.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
Benzo[b]furan wird bei der Herstellung von Cumaron-Inden-Harz eingesetzt. Wird zur Herstellung von Bodenfliesen und anderen Produkten verwendet. Kommt auch als Beschichtung auf Grapefruits, Zitronen, Limonen, Orangen, Tangelos und Tangerinen sowie bei der Herstellung von COITosion-beständigen Farben und Lacken, in wasserfesten Beschichtungen auf Papierprodukten und -stoffen und als Klebstoff in Lebensmittelbehältern zum Einsatz.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Benzo[b]furan wird bei der Herstellung von Cumaron-Inden-Harz eingesetzt.Es wird zur Herstellung von Bodenfliesen und anderen Produkten verwendet.Es wird auch als Beschichtung auf Grapefruits, Zitronen, Limonen, Orangen, Minneolas und Tangerinen sowie bei der Herstellung von korrosionsbeständigen Farben und Lacken, in wasserfesten Beschichtungen auf Papierprodukten und Stoffen und als Klebstoff in Lebensmittelbehältern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar in Wasser.
Anmerkungen
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 271-89-6
Summenformel C8H6O
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00005847
InChI-Schlüssel IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC-Name 1-Benzofuran
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan
Dichte 1.095
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.566
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) ≥99%