Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 192.24 |
| Reinheit (%) | 97% |