Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334266 5 g 5 Gramm
11344266 250 mg 250 Milligramm
11324266 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19345.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3541-37-5 | C9H6OS | 162.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3541-37-5
Summenformel C9H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 162.21
MDL-Nummer MFCD01075041
InChI-Schlüssel NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 30°C to 32°C
Siedepunkt 135°C to 136°C (8 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 114170
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 162.21
Reinheit (%) 97%