Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485023 5 g 5 Gramm
11475023 1 g 1 Gramm
11495023 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12292.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6314-42-7 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6314-42-7
Summenformel C9H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 177.221
MDL-Nummer MFCD00052505
InChI-Schlüssel GYSCBCSGKXNZRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxamide, thianaphthene-2-carboxamide, benzothiophene carboxamide, 2-benzo b thiophenecarboxamide, #
PubChem CID 237073
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-Carboxamid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Menge 5 g
Beilstein 4467
Formelmasse 177.23
Reinheit (%) 97%