Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzo[b]thiophene-2-carboxamide |
| Schmelzpunkt | 176°C to 178°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4467 |
| Formelmasse | 177.23 |
| Reinheit (%) | 97% |