Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carbonsäure Hydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377726 1 g 1 Gramm
11387726 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11357.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 175135-07-6 | C9H8N2OS | 192.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-07-6
Summenformel C9H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 192.24
MDL-Nummer MFCD00052501
InChI-Schlüssel ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
PubChem CID 519437
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-Carbohydrazid
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Schmelzpunkt 184°C to 187°C
Menge 1 g
Beilstein 153297
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 97%