Learn More
Benzo[b]thiophen-2-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431770
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11431770
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27512.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Benzo[b]thiophen-2-Methan ist ein wichtiges Zwischenprodukt und Reagenz bei der organischen Synthese.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17890-56-1
Summenformel C9H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 164.222
MDL-Nummer MFCD02682004
InChI-Schlüssel SUHKSQTXXZQEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyl benzo b thiophene, benzo b thiophene-2-methanol, benzo b thiophen-2-ylmethanol, benzo b thiophen-2-yl-methanol, 1-benzothiophen-2-yl methanol, 1-benzothien-2-ylmethanol, 2-hydroxymethyl benzothiophene, benzothiophen-2-methanol, hydroxymethylbenzothiophene, benzothiophene-2-methanol
PubChem CID 2776335
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-methanol
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Menge 1 g
Formelmasse 164.22
Reinheit (%) 97%