Learn More
Benzo[b]thiophen-3-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469365 250 mg 250 Milligramm
15459365 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51876.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 171364-86-6 | C14H17BO2S | 260.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171364-86-6
Summenformel C14H17BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 260.158
MDL-Nummer MFCD11110552
InChI-Schlüssel LTSGSDOTQABJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene-3-boronic acid pinacol ester, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, benzo b thiophene, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboro lane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-benzo b thiophen-3-yl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 10658979
IUPAC-Name 2-(1-Benzothiophen-3-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CSC3=CC=CC=C23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 260.16
Reinheit (%) 95%