Learn More
Benzo[b]thiophene-D6, TRC
Artikelnummer. 30340780
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30340780 2.5 mg 2.50 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30340780
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB2068722.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-D6
CAS 1444206-31-8
Summenformel C8 D6 S
Menge 2.5 mg
Synonym Benzo[b]thiophene-2,3,4,5,6,7-D6
InChI-Formel InChI=1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1sc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6,7-hexadeuterio-1-benzothiophene
Molekulargewicht (g/mol) 140.235
Formelmasse 140.057