missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzo(e)pyren, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzo(e)pyren |
CAS | 192-97-2, 75-09-2 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C20H12 |
InChI-Schlüssel | TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C5=C(C=CC=C25)C=C4 |
IUPAC-Name | benzo[e]pyren |
Molekulargewicht (g/mol) | 252.316 |
PubChem CID | 9128 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzo(e)pyrene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane, Benzo[e]pyrene
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'