Learn More
Benzo[h]chinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463388
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11463388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17794.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 230-27-3 | C13H9N | 179.222 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 230-27-3
Summenformel C13H9N
Molekulargewicht (g/mol) 179.222
MDL-Nummer MFCD00004984
InChI-Schlüssel WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline
PubChem CID 9191
IUPAC-Name Benzo[h]chinolin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[h]quinoline
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 233°C (47 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 120249
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 98%