missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzo[k]fluoranthen, TRC

Artikelnummer. 18081830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18081830 1 g 1 Gramm
18013120 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18081830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2035601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 207-08-9
Summenformel C20 H12
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
Synonym Benzo[k]fluoranthene, 11,12-Benzofluoranthene, 2,3,1',8'-Binaphthylene, 8,9-Benzfluoranthene, 8,9-Benzofluoranthene, Dibenzo[b,jk]fluorene
IUPAC-Name Benzo[k]fluoranthen
SMILES c1ccc2cc3c(cc2c1)c4cccc5cccc3c45

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzo(k)fluoranthene
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzo(k)fluoranthene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 1 g
Formelmasse 252.0939
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.