Learn More
Benzocain, 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Beschreibung
Benzocain, 1 mg/ml in Methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine) |
| CAS | 94-09-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H11 N O2 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 4-Aminobenzoic Acid Imp. B (EP), Benzocaine, Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8 CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Diet Ayds, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline, 4-Aminobenzoic Acid Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-Aminobenzoat |
| Mehr anzeigen |