Learn More
Benzokain-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30004207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004207 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004207 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB203003100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzocaine Hydrochloride
CAS 23239-88-5
Summenformel C9 H11 N O2 . H Cl
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6H,2,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name Ethyl-4-Aminobenzoat; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
Formelmasse 201.056
Menge 100 mg