Learn More
Benzocain, Lipomed
Artikelnummer. 30457676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457676 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457676 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMBZC945FB100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Benzocain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
CAS 94-09-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H11 N O2
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Imp. B (EP), Benzocaine, Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8 CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Diet Ayds, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline, 4-Aminobenzoic Acid Impurity B
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name Ethyl-4-Aminobenzoat
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Menge 100 mg
Formelmasse 165,079 g/mol