Learn More
Benzoctaminhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462420 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462420 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1829.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoctamine Hydrochloride
CAS 10085-81-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzoctamine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H19 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC-Name N-Methyl-9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-methanaminhydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 285.81
Menge 5 mg
Formelmasse 285,1284 g/mol