Learn More
Benzofuran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzo(b)furan |
| CAS | 271-89-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C8 H6 O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H |
| SMILES | o1ccc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 1-Benzofuran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.13 |
| Mehr anzeigen |