Learn More
Benzofuran, TRC
Artikelnummer. 30343314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343314 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20358025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C8 H6 O
Menge 25 g
Synonym 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMILES o1ccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Benzofuran
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Formelmasse 118.0419
Reinheit (%) >95