Learn More
Benzofuroxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368255 10 g 10 Gramm
11378255 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10144.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 480-96-6 | C6H4N2O2 | 136.11 g/mol
Benzofuroxan is used as an oxidant for the preparation of 2-arylsubstituted benzimidazoles, quinoxalines and 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracenediones. It is also sued in the synthesis of 1,2-dinitrosobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzofuroxan wird als Oxidationsmittel für die Herstellung von 2-arylsubstituierten Benzimidazolen, Quinoxalinen und 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracenedionen verwendet. Wird auch in der Synthese von 1,2-Dinitrosobenzol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480-96-6
Summenformel C6H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
MDL-Nummer MFCD00005807
InChI-Schlüssel OKEAMBAZBICIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuroxan, benzofuroxane, benzofurazan 1-oxide, benzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 1-oxide, benzofurazan, 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, benzofurazan n-oxide
PubChem CID 68075
IUPAC-Name 3-Oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
SMILES C1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzofuroxan
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 10 g
Beilstein 125112
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 98%