Learn More
Benzofuroxan, TRC
Artikelnummer. 30331665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331665 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2036805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzofuroxan
CAS 480-96-6
Summenformel C6H4N2O2
Menge 5 g
Synonym Benzofurazan Oxide, Benzofurazan 1-Oxide, Benzofurazan N-Oxide, Benzofuroxan, Benzofuroxane, KIH 403, NSC 19930
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2O2/c9-8-6-4-2-1-3-5(6)7-10-8/h1-4H
SMILES [O-][n+]1onc2ccccc12
IUPAC-Name 3-Oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
Molekulargewicht (g/mol) 136.11