Learn More
Benzoguanamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394589 100 g 100 Gramm
11410711 500 g 500 Gramm
11420711 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394589 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20157.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-76-9 | C9H9N5 | 187.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-76-9
Summenformel C9H9N5
Molekulargewicht (g/mol) 187.21
MDL-Nummer MFCD00023187
InChI-Schlüssel GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoguanamine, 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, benzoguanimine, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-phenyl, usaf rh-5, 2,4-diamino-6-phenyl-s-triazine, 2-phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-diamino-2-phenyl-s-triazine, benzoguanamine van, s-triazine, 2,4-diamino-6-phenyl
PubChem CID 7064
IUPAC-Name 6-Phenyl-1,3,5-Triazin-2,4-Diamin
SMILES NC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzoguanamine
Schmelzpunkt 225°C to 228°C
Menge 100 g
Beilstein 153223
Merck Index 14,1089
Formelmasse 187.21
Reinheit (%) 99%