Learn More
Benzohydroxamsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080804
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11428763 10 g 10 Gramm
11384589 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11428763
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10509.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 495-18-1 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Benzhydroxamic acid is used as precursor in the synthesis of novel mono-anionic and di-anionic hydroxamato complexes by reacting with BiPh3 and Bi(O(t)Bu)3, which has anti-bacterial activity against helicobacter pylori. It is used in the photometric determination of trace amounts of vanadium in alloy steels by making mixed-ligand vanadium chelates with ammonium thiocyanate. It is also involved in the palladium catalyzed synthesis of benzisoxazolones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydroxybenzamid wird als Vorläufer bei der Synthese neuartiger mono-anionischer und di-anionischer Hydroxamato-Komplexe durch Reaktion mit BiPh3 und Bi(O(t)Bu)3verwendet, die antibakterielle Aktivität gegen Helicobacter pylori aufweisen. Wird bei der photometrischen Bestimmung von Spurenmengen von Vanadium in legierten Stählen verwendet, indem es mit Ammoniumthiocyanat gemischte Ligand-Vanadium-Chelate bildet. Zudem an der Palladium-katalysierten Synthese von Benzisoxazolonen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Schwer löslich in Äther. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-18-1
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00002109
InChI-Schlüssel VDEUYMSGMPQMIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzohydroxamic acid, benzhydroxamic acid, benzamide, n-hydroxy, benzohydroxamate, phenylhydroxamic acid, benzohyroxamate, hydroxylamine, n-benzoyl, benzoylhydroxamic acid, n-hydroxy-benzamide, benzenecarbohydroxamic acid
PubChem CID 10313
IUPAC-Name N-Hydroxybenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzohydroxamic acid
Schmelzpunkt ∼125°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 1907585
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzohydroxamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzohydroxamic acid