missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzoic-3,5-d2 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzoic acid 3,5-d2 |
| CAS | 37960-84-2 |
| Summenformel | C7 2H2 H4 O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 3,5-Dideuteriobenzoic acid, Benzoic-3,5-d2 acid, Benzoic Acid D2 (Phenyl D2), Benzoic acid D2 (phenyl D2) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H,8,9)/i2D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1cc([2 H])cc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3,5-dideuteriobenzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.13 |
| Formelmasse | 124.0493 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur