Learn More
Benzoesäure, 99,6 %, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 11974971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11974971 10 kg Plastikeimer -
10627231 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10005860 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10799911 2 kg Kunststoffflasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11974971 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423470100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS : 65-85-0 | C₇H₆O₂ | 122,12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 123.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 249.0°C
Flammpunkt 121°C
Glührückstand 0.005% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel C6H5CO2H
Menge 10 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max. (in methanol)
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke