Learn More
Benzoesäure, LoGiCal
Artikelnummer. 30457852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457852 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457852 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0278.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
CAS 65-85-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benfluorex Hydrochloride Imp. C (EP), Benfluorex Imp. C (EP), Glycopyrronium Bromide Imp. D (EP), Mefenamic Acid Imp. D (EP), Metronidazole Benzoate Imp. C (EP), Benzoic Acid, Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, BRL-9421A, Benfluorex Hydrochloride Impurity C, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity B, Glycopyrronium Bromide Impurity D, Mefenamic Acid Impurity D, Metronidazole Benzoate Impurity C, Benfluorex Impurity C, Glycopyrronium Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzoesäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Menge 10 mg
Formelmasse 122,0368 g/mol