Learn More
Benzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30339101
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339101 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339101 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20391510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H8 O2
Menge 10 g
Synonym Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Benzoic acid-methyl ester, Benzoic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Methyl-benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524
Reinheit (%) >95