Learn More
Benzoesäure, Natriumsalz, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10467540
Marke: Thermo Scientific Acros 148980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-32-1
Summenformel C7H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.11
MDL-Nummer MFCD00012463
InChI-Schlüssel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC-Name Natrium;benzoat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium benzoate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Merck Index 15, 8718
Formelmasse 144.11
Reinheit (%) ≥99.0% (on dried substance)
Güte Extrarein
Menge 1kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristalle, Granulate, Flocken oder Kristallpulver