Learn More
Benzoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzoin is used as a flavor, antiseptic and photopolymerization catalyst. It is also used as a raw material in organic syntheses. It serves as a precursor to benzil, which is a photoinitiator. Further, it is used as degassing agent for powder coatings. In addition to this, it is used as an additive and in powder coating to remove the pinhole phenomenon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzoin wird als Aroma-, Antiseptik- und Photopolymerisationskatalysator verwendet. Wird auch als Rohstoff in organischen Synthesen verwendet. Dient als Vorläufer von Benzil, dem Photoinitiator. Wird darüber hinaus als Entgasungsmittel für Pulverbeschichtungen verwendet. Wird darüber hinaus als Additiv und in Pulverbeschichtung zur Entfernung des Lochreihenphänomens verwendet.
Löslichkeit
In Chlor löslich. Schwer löslich in Wasser, Ethanol und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Anhydriden, sauren Chloriden und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Benzoin |
| Schmelzpunkt | 131°C to 136°C |
| Dichte | 1.31 |
| Siedepunkt | 334°C to 344°C |
| Flammpunkt | 181°C (357°F) |
| Geruch | Pleasant |
| Menge | 1000 g |
| Beilstein | 391839 |
| Merck Index | 14,1093 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chlorine. Slightly soluble in water,ethanol and ether. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.