Learn More
Benzoinmethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404043 25 g 25 Gramm
11414043 100 g 100 Gramm
11424043 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404043 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10296.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3524-62-7 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Benzoin methyl ether is used in UV curing inks, wood coatings, paper coatings, optical fiber, PCB, screen printing , paper varnish and other surface coatings. It is used for anticratering in powder coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoinmethylether wird in UV-härtenden Farben, Holzbeschichtungen, Papierbeschichtungen, Glasfaser, PCB, Siebdruck, Papierlack und anderen Oberflächenbeschichtungen verwendet. Es wird als Antikratermittel in Pulverbeschichtungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3524-62-7
Summenformel C15H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.275
MDL-Nummer MFCD00008492
InChI-Schlüssel BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoin methyl ether, methyl benzoin, benzoin methyl ester, o-methylbenzoin, 2-methoxy-2-phenylacetophenone, nisso cure mbo, ethanone, 2-methoxy-1,2-diphenyl, acetophenone, 2-methoxy-2-phenyl, qcu 3, alpha-methoxydeoxybenzoin
PubChem CID 98097
IUPAC-Name 2-Methoxy-1,2-diphenylethanon
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoin methyl ether
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Dichte 1.128
Siedepunkt 188°C to 189°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2052112
Merck Index 14,1093
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 226.28
Reinheit (%) 97%