Learn More
Benzoisothiazol-3-1, TRC
Artikelnummer. 17962465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17962465 1 g 1 Gramm
30133240 10 g 10 Gramm
30012695 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17962465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2040351G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2634-33-5
Summenformel C7 H5 N O S
Molekulargewicht (g/mol) 151.19
Synonym 1,2-Benzisothiazolin-3-one (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzisothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 2,3-Dihydrobenzisothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, AQ, AQ (antibacterial), Acticide B 20N, Acticide BIT, Acticide BW 20, Apizas AP-DS, BIT, BIT 10W, BIT 20, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolinone, Benzisothiazolone, Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one, Benzocil, Benzoisothiazol-3-one, Bestcide 200K, Bioban BIT 20DPG, Bioban Ultra Bit, Canguard BIT, Canguard BIT 20AS-E, Canguard BIT 20DPG, Canguard Ultra BIT 20LE, Denicide BIT, Denicide BIT 20N, GXL, Koralone B 119, Mergal 753, Nipacide BIT, Nipacide BIT 10W, Nipacide BIT 20, Nuosept 485, Nuosept 491, Nuosept 495, Parmetol B 70, Parmetol D 11, Preventol BIT 20D, Proxel AB, Proxel AQ, Proxel BD, Proxel BD 20, Proxel BDN, Proxel CF, Proxel GXL, Proxel GXL(S), Proxel HL 2, Proxel LV, Proxel LV-S, Proxel PL, Proxel Press Paste, Proxel Press Paste D, Proxel TN, Proxel Ultra 5, Proxel XL, Proxel XL 2, Rocima 640, SD 202, SD 202 (bactericide), San-aibac AP, Topcide 600, Troysan 1050, XBINX
IUPAC-Name 1,2-Benzothiazol-3-on
SMILES O=C1NSc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 1 g
Formelmasse 151.0092