Learn More
R&D Systems™ NucA Nuclease DuoSet ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 23.40 to 1500 pg/mL |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 233874471 |
| Menge | 1 Kit (für 5 Platten) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | DcD |