Learn More
R&D Systems™ NucA Nuclease DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30021083
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 5 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30021083 1 Kit (für 5 Platten) 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30021083 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY1003805
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
for the development of sandwich ELISAs to measure natural and recombinant Benzonase Nuclease/NucA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 23.40 to 1500 pg/mL
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 233874471
Menge 1 Kit (für 5 Platten)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym DcD