Learn More
Benzonitril, ≥ 99 %, für die Spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10534111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10534111 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10025803 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10248113 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10534111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167672500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.40 €
    64.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 13.75 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-47-0
Summenformel C7H5N
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00001770
InChI-Schlüssel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-Name Benzonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzonitrile
Namenshinweis 99+%
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -13.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 191.0°C
Flammpunkt 71°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CN
Brechungsindex 1.5270 to 1.5290
Menge 250 mL
Beilstein 09, 275
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 15, 1099
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viskosität 1.24 mPa.s (25°C)
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 99+%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit