Learn More
Benzonitril, Reagenzienqualität, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15697700 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15697700 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15607710 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15697700 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. B8959100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-47-0
Summenformel C7H5N
Molekulargewicht (g/mol) 103.124
MDL-Nummer MFCD00001770
InChI-Schlüssel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenylcyanid, Cyanobenzol, Benzolnitril, Benzoesäure Nitril, Benzol, Cyano, Benzolcarbonitril, Fenylkyanid Tschechisch, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-Name Benzonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzonitril
Schmelzpunkt -13 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 191 °C
Flammpunkt 70 °C (158 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CN
Menge 100 ml
UN-Nummer UN2224
Beilstein 506893
Dampfdichte 3.56 (Luft = 1.0)
Formelmasse 103.12 mol
Dampfdruck 1 hPa bei 20 °C
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Flüssig