Learn More
Benzopinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460263
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460263 25 g 25 Gramm
11470263 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11421.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 464-72-2 | C26H22O2 | 366.46 g/mol
Benzopinacol is a catalyst of the formation of unsaturated polyesters. It is also used as an initiator of polymerisation by free radicals. It is also used as an organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen: Benzpinakol ist ein Katalysator für die Bildung ungesättigter Polyester. Es wird auch als Initiator der Polymerisation durch freie Radikale verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464-72-2
Summenformel C26H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 366.46
MDL-Nummer MFCD00004448
InChI-Schlüssel MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
PubChem CID 94766
IUPAC-Name 1,1,2,2-tetraphenylethan-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzopinacol
Schmelzpunkt 174°C to 180°C
Menge 25 g
Beilstein 2061947
Merck Index 14,1100
Löslichkeitsinformationen It is soluble in ethanol,ether,acetone insoluble in carbon disulfide and water.
Formelmasse 366.46
Reinheit (%) 98%