Learn More
Benzopinacolone, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzopinacolone |
| Schmelzpunkt | 181°C to 182°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2058376 |
| Formelmasse | 348.45 |
| Reinheit (%) | 97% |