Learn More
Benzothiazol-6-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495167
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15495167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32454.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 58249-61-9 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58249-61-9
Summenformel C8H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 160.194
MDL-Nummer MFCD06659656
InChI-Schlüssel WYRRTJKOMZONQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-cyanobenzothiazole, benzothiazole-6-carbonitrile, benzo d thiazole-6-carbonitrile, 6-benzothiazolecarbonitrile, 6-benzo d thiazolecarbonitrile, 6-cyanobenzothiazol, 6-cyanobenzthiazole, 6-benzothiazolecarbonitrile 6ci,9ci
PubChem CID 10607144
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-6-Carbonitril
SMILES C1=CC2=C(C=C1C#N)SC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzothiazole-6-carbonitrile
Schmelzpunkt 137°C to 138°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 160.2
Reinheit (%) 98%