Learn More
(Benzotriazol-1-yloxy)-dipiperidincarbenium Hexafluorphosphat, 98 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 183°C to 190°C |
| Farbe | Weiß |
| Elementanalytik | 43.34 to 45.56% C, 14.86 to 15.63% N |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 459.38 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.