Learn More
Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30333825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333825 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2070005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium Hexafluor
CAS 56602-33-6
Summenformel C12 H22 N6 O P . F6 P
Menge 5 g
Synonym BOP Reagent
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
SMILES CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-Name Benzotriazol-1-yloxy-tris(Dimethylamino)Phosphanium;Hexafluorphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 442.28
Formelmasse 442.1235