Learn More
Benzotriazole-d4, TRC
Artikelnummer. 30334516
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Code produit. Menge unitSize
30334516 1 mg 1 Milligramm
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30334516
Marque: Toronto Research Chemicals TRCB2069521MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Benzotriazole-d4
CAS 1185072-03-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 D4 H N3
Menge 1 mg
Synonym 1H-Benzotriazole-4,5,6,7-d4, 1H-Benzotriazole D4 (Phenyl D4)
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
IUPAC-Name 4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzotriazole
Molekulargewicht (g/mol) 123.149
Formelmasse 123.073
Reinheit (%) >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.