Learn More
Benzotriazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Benzotriazole |
| CAS | 95-14-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C6 H5 N3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,2,3-1H-Benzotriazole, 1,2,3-Benzotriazole, 1,2,3-Triaza-1H-indene, 1,2,3-Triazaindene, 1,2-Aminoazophenylene, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzo[d]-1,2,3-triazole, 2,3-Diazaindole, Azimidobenzene, Aziminobenzene, B 0094, BLS 1326, BT 120, BT 120 (lubricant additive), BT 120SG, BTA, Benzene azimide, Benzisotriazole, Benzotriazole R, C.V.I. Liquid, CVI, Cobratec 35G, Cobratec 99, D 32-108, Entek, Fujilite BT 20NM, HY 2, ISK 3, Irgamet BTZ, Irgastab I 489, Kemitec TT, LT 02, M 318, Miracle HP 16, NSC 3058, Preventol BZT, RC 8239, Rusmin R, Seetec BT, Seetec BT-R, T 706, TH-BTA, Verzone Crystal, Verzone Crystal 120 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMILES | c1ccc2[nH]nnc2c1 |
| IUPAC-Name | 1H-Benzotriazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.12 |
| Mehr anzeigen |