Learn More
Benzoxazol ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10407480 25 g 25 Gramm
10407772 5 g 5 Gramm
10336070 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407480 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105680250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 273-53-0 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 273-53-0
Summenformel C7H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00005765
InChI-Schlüssel BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
PubChem CID 9228
ChEBI CHEBI:38814
IUPAC-Name 1,3-Benzoxazol
SMILES O1C=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoxazole
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Siedepunkt 182°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 27, 42
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,sulfuric acid
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.