Learn More
Benzoylchlorid, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10764171 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10764171 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10764171 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/2350/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 98-88-4
Schmelzpunkt -1°C
Farbe Farblos
pH 2
Siedepunkt 198°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C7H5ClO
MDL-Nummer 653
Menge 500 mL
Dampfdichte 4.88
Formelmasse 140.57g/mol
Dampfdruck 0.5 hPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig