Learn More
Benzoylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30332726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332726 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332726 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB13037510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl Cyanide
CAS 613-90-1
Summenformel C8H5NO
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMILES O=C(C#N)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzoylcyanid
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Formelmasse 131.0371