Learn More
Benzoylfluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10612952 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10612952 5 g 5 Gramm
15412152 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10612952 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402040050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-32-3
Summenformel C7H5FO
Molekulargewicht (g/mol) 124.11
MDL-Nummer MFCD00000364
InChI-Schlüssel HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
PubChem CID 67999
IUPAC-Name Benzoylfluorid
SMILES FC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl fluoride
Schmelzpunkt -28.0°C
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 159.0°C to 161.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5COF
Brechungsindex 1.496
Menge 5 g
Beilstein 09,181
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses.
Formelmasse 124.11
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.