Learn More
Benzoylfluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387786 25 g 25 Gramm
11377786 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11464.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoylfluorid wird als mildes Fluorierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-32-3
Summenformel C7H5FO
Molekulargewicht (g/mol) 124.11
MDL-Nummer MFCD00000364
InChI-Schlüssel HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
PubChem CID 67999
IUPAC-Name Benzoylfluorid
SMILES FC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl fluoride
Schmelzpunkt ∼-28°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 159°C to 161°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.496
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1904977
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyses in water.
Formelmasse 124.12
Reinheit (%) 98%