Learn More
Benzoylhydrazin, TRC
Artikelnummer. 30331189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331189 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30331189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20823525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H8 N2 O
Menge 25 g
Synonym Benzoyldiazane, Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzohydrazide, Benzoic acid, hydrazide, Benzenecarboxylic acid hydrazide, Benzhydrazide, Benzoic hydrazide, Benzoylhydrazine, Hydrazine, benzoyl-, INHd 14, N-Benzoylhydrazine, NSC 644
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Benzohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0637
Reinheit (%) >95