Learn More
Benzoylaceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411908
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11411908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14537.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Benzoylacetone has been used as a 1,3-dicarbonyl compound model for studying keto-enol equilibria in aqueous acid and micellar solutions. Additionally, it has been studied using gas-phase electron diffraction and quantum chemistry. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoylaceton wurde als 1,3-Dicarbonyl-Compound-Modell für die Untersuchung von Keto-Enolgleichgewichten in wässrigen sauren und micellaren Lösungen verwendet. Darüber hinaus wurde es mit Gas-Phase-Elektronenbeugung und Quantenchemie untersucht. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-91-4
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00008786
InChI-Schlüssel CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
IUPAC-Name 1-Phenylbutan-1,3-Dion
SMILES CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoylacetone
Schmelzpunkt 55°C to 60°C
Dichte 1.09
Siedepunkt 260°C to 262°C
Menge 50 g
Beilstein 742413
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) ≥98%